Pipettenspitzen, Matrix®
Artikelnr. 613-1836
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Spezifikationen
- Verpackt:10 Racks mit je 96 Stück (Ecotips-Nachfüllsystem)
- Steril:-
- Volumen:1250 µl
- Seq:35
- Spitzentyp:Ausgezogen
- VE:960
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Transparentes PP, steril oder unsteril.
- Dichtungsringe auf Spitzen gewährleisten zuverlässige, auslaufsichere Dichtung auf den meisten Pipetten
- Spitzenherstellung nach strikten QK-Vorgaben garantiert geringe Flüssigkeitsretention ohne Spezialbehandlung oder Additive
- Dank den ausgezogenen Spitzen kann der Boden von Reagenzgläsern, Reagenzienflaschen, Kolben und anderen Gefäßen erreicht werden, ohne mit dem Pipettenkonus die Gefäßseiten zu berühren
Packaging: Lose verpackt, in Flo-Thru Racks oder in Ecotips Nachfüllpackungen erhältlich. Flo-Thru Racks stützen die Spitzen individuell, um ein Wackeln beim Aufsetzen auf die Pipette zu verhindern. Das Ecotips Nachfüllsystem ist zu 100 % recycelbar und bietet ein schnelles Nachladen von Racks in einem einzigartigen, platzsparenden Design.