ContactUsLinkComponent
Pulvertrichter, with tapered stem
Artikelnr. BELAF146810000
undefined
Pulvertrichter, with tapered stem
Artikelnr. BELAF146810000
Spezifikationen
  • Trichter A-Ø:
    101 mm
  • VE:
    12
  • Stiel A-Ø:
    22 mm
  • Stiel Länge:
    38 mm
Spezifikationen
Über diesen Artikel
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable at 121 °C
With standard tapered stem.