Columns, INdEX™
Anbieter: Cytiva
Über diesen Artikel
INdEX™ columns are easy-to-use, general purpose, glass columns well-suited for applications such as process development and diagnostics production. These columns are characterised by their simple design and the novel, axial compression packing method that yields a densely packed bed in under 10 minutes.
- Scalable from inner diameters of 70 to 200 mm and bed volumes from 0,1 to 25 L
- For use with an array of techniques and chromatography media, especially Sepharose Fast Flow
- Proven distribution system
- Dynamic axial compression yields densely packed, highly efficient beds
- Materials include electropolished stainless steel, borosilicate glass and polymers
- Packing devices for longer bed heights
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
INdEX™ columns are easy-to-use, general purpose, glass columns well-suited for applications such as process development and diagnostics production. These columns are characterised by their simple design and the novel, axial compression packing method that yields a densely packed bed in under 10 minutes.
- Scalable from inner diameters of 70 to 200 mm and bed volumes from 0,1 to 25 L
- For use with an array of techniques and chromatography media, especially Sepharose Fast Flow
- Proven distribution system
- Dynamic axial compression yields densely packed, highly efficient beds
- Materials include electropolished stainless steel, borosilicate glass and polymers
- Packing devices for longer bed heights
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
- Catalog No:
- 18-1115-07
- 18-1104-15
- 18-1104-16
- Max. Druck:
- 3 bar
- 3 bar
- 3 bar
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungSäulenmaterialBettabmessungenVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.18-1115-07Max. Druck3 bar - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.18-1104-15Max. Druck3 bar - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.18-1104-16Max. Druck3 bar
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 18-1012-69Verbinder, 25 mm TC, I.Ø 22 mm, 51 mm TC, für INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 und INdEX™ 200 SäulenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 400,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 18-1031-09Verbinder, 25 mm TC-M6 mit Gewinde, für INdEX™ 70 und INdEX™ 100 SäulenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - 107,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 18-1104-29T-Verzweigung, für INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 und INdEX™ 200 SäulenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 610,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 18-5758-01Ventile, 4- Anschlüsse, 4 Wege, für INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 und INdEX™ 200 SäulenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 980,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 18-0005-45Schlauch mit Sanitäranschluss, PVC, 25 mm TC, (I.Ø×L) 6×1500 mm, für INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 und INdEX™ 200 SäulenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 466,00 €