VWR® Traceable®, Mikro-Infrarotthermometer
620-2102
- Messbereich:−22…+110 °C
- Auflösung:0,1 °C
- Gewicht:28,3 g
- Seq:01
- B×T×H:63,5×38×13 mm
- Genauigkeit:±1,0 (15…40); ±1,5 °C
- VE:1
Dieses Thermometer erfasst die Temperatur flüssiger, fester und halbfester Oberflächen in weniger als einer Sekunde. Die nicht-invasiven, „berührungslosen“ Temperaturmessungen eignen sich für die Lebensmittelzubereitung, Biowissenschaften, Reinräume, und andere schnelle Prüfungen.
- „HOLD“-Funktion
- Abstrahlung von 0,95
- Sichtfeld von 1:1
- Nur maximale/nur minimale Messwerte
- Dauerbetriebsmodus und Batteriewechselalarm
: Wird mit einem Traceable® Kalibrierzertifikat, Soft-Touch-Tasten, aufklappbarem Ständer, Schlüsselanhänger und einer Batterie (CR2032: 139-2267) für 40 Stunden Betriebsdauer geliefert.