Pestizid- Referenzstandard, Parathion (Parathion-Ethyl, O,O-Diethyl-O-4-nitrophenylthiophosphat) 10 µg/ml in Acetonitril
Catalog # EHERL15880000AL
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:56-38-2
- Bezeichnung:Parathion (Parathion-Ethyl, O,O-Diethyl-O-4-nitrophenylthiophosphat) 10 µg/ml in Acetonitril
- Formel:C₁₀H₁₄NO₅PS
- Bezeichnung:Parathion (Parathion-ethyl, O,O-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate)