Organischer Referenzstandard, Decafluorbiphenyl 2.000 µg/ml in Dichlormethan, Supelco®
Artikelnr. 48792.
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1
- CAS Nr.:434-90-2
- Bezeichnung:Decafluorbiphenyl 2.000 µg/ml in Dichlormethan
- Formel:C₁₂F₁₀
- Bezeichnung:Decafluorobiphenyl