2,4,5-T (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure)
Artikelnr. EHERC17100000
Lieferant: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:0,25 g
- Seq:3029
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:255.48 g/mol
EINECS:202-273-3
CAS-Nummer:93-76-5
Formel:C₈H₅Cl₃O₃
MDL-Nummer:MFCD00004301