Eisen-Standardlösung, 100 mg/l Fe in verd. Salpetersäure Standard für die ICP-MS
Catalog # ACCUICPMS27N001X
Supplier: AccuStandard
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:100 mg/L
- Matrix:Salpetersäure verd.
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Element:Eisen
- Symbol:Fe