Wolfram-Standardlösung, 1.000 mg/l W in Wasser mit Ammoniak (max. 1%) Standard für die ICP-MS
Catalog # ACCUICPMS65W0.1X1
Supplier: AccuStandard
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:H₂O/tr HF
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Element:Wolfram
- Symbol:W