Chrom-Standardlösung, 10 mg/L Cr in 5%iger Salpetersäure (aus Cr(NO3)3) Specpure® Standard für die ICP
Catalog # 45251.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- MDL No.:MFCD00010944
- Element:Chrom
- Symbol:Cr
Specifications
About this item
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Certifications: Rückführbar auf NIST