Mangan-Standardlösung, 1000 mg/L Mn in 5%iger Salpetersäure (aus Mn) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certifications: Rückführbar auf NIST
Spezifikationen
- MDL No.:MFCD00011111
Spezifikationen
Zugehörige Informationen
Zertifikate
Suche nach ChargennummerALFA88078.AE_TDS_EN
Technisches Datenblatt
msds_ALFA088078