Thallium-Standardlösung, 1.000 mg/l Tl in verd. Salpetersäure Standard für die ICP-MS
Catalog # ACCUICPMS60N01X1
Supplier: AccuStandard
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:Salpetersäure verd.
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Element:Thallium
- Symbol:Tl