Eisen-Standardlösung, 10.000 mg/l Fe in verd. Salpetersäure Standard für die ICP-MS
Catalog # ACCUICPMS27N1
Supplier: AccuStandard
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:10000 mg/L
- Matrix:Salpetersäure verd.
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10 g
- Element:Eisen
- Symbol:Fe