ContactUsLinkComponent
Schwefel-Standardlösung, 1.000 mg/l S in Wasser Standard für die ICP
  ACCUICP56W5
 :  
Schwefel-Standardlösung, 1.000 mg/l S in Wasser Standard für die ICP
  ACCUICP56W5
 :  
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    H₂O
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
  • Element:
    Schwefel
  • Symbol:
    S