ContactUsLinkComponent
Cäsium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure Standard für die ICP-MS
  ACCUICPMS12N0.1X1
 :  
Cäsium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure Standard für die ICP-MS
  ACCUICPMS12N0.1X1
 :  
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    2-5% HNO₃
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • Element:
    Cäsium
  • Symbol:
    Cs