Hydroxylammoniumchlorid
25 kg
Artikelnr. KRAE110256-25KG
Anbieter: KRAEMER MARTIN
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
- CAS Nummer:5470-11-1
- Formel:NH₂OH·HCl
- MDL-Nummer:MFCD00051089
- Molekulargewicht:69.49 g/mol
- Merck-Index:13,04853
- Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:151 °C
- Dichte:1,67 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:226-798-2
- UN:2923
- ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:25 kg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.