Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Möbel
Regale
Einlegeboden für Exsikkator-Schränke, SICCO Big Star
Einlegeboden für Exsikkator-Schränke, SICCO Big Star
Artikelnr. 467-0113
Lieferant:
Bohlender
Bild vergrößern
Einlegeboden für Exsikkator-Schränke, SICCO Big Star
Artikelnr. 467-0113
Lieferant:
Bohlender
Spezifikationen
Bezeichnung:
Einlegeboden aus Edelstahl mit 2 Aluminiumschienen
B×T×H:
515×495×0,8 mm
VE:
1
Für:
Big star and Maxi desiccators
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails