dNTP mix
dNTP Mix, 20 mM, 1 mL
Artikelnr. 733-0548
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Eine Mischung aus dATP, dCTP, dGTP und dTTP (5 mM jedes dNTPs). Zu den Anwendungen gehören PCR, RT-PCR, DNA-Markierung und die ortsspezifische Mutagenese.
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:1 mL
- Bezeichnung:dNTP Mix, 20 mM