ContactUsLinkComponent
MITO+ serum extender, Corning®
MITO+ serum extender, Corning®
  734-1317
 :  Corning
   Umweltschonende Herstellung
 :  
MITO+ serum extender, Corning®
  734-1317
 :  Corning
   Umweltschonende Herstellung
 :  
  • VE:
    5 mL
  • Bezeichnung:
    Corning® MITO+ Serum Extender
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 - Bedford
  • Zusammensetzung:
    Lyophilised from a solution of Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) containing ECGS, EGF, insulin, human transferrin, triiodotryronine, progesterone, oestradiol-17ß, testosterone, hydrocortisone, selenous acid, and o-phosphorylethanolamine; reconstitute in 5 ml distilled H₂O (stock solution).
  • Qualitätskontrolle:
    Tested for ability to promote proliferation of BALB/c-3T3 cells in serum-reduced medium
    Filtered (0,2 µm membrane) and tested and found negative for bacteria, fungi and mycoplasma
  • Empfohlene Konzentration:
    1:1000 (dilute stock solution in serum-reduced medium)
  • Lagerung and Stabilität:
    Stable for at least three months at 2 to 8 °C (lyophilised) or 3 months at −20 °C (solubilised).  Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Der Corning® MITO+ Serum Extender ist eine konzentrierte, vollständig definierte Rezeptur von Hormonen, Wachstumsfaktoren (EGF und FGF) und anderen Metaboliten (Insulin und Steroidhormone). Er kann für die Kultivierung verschiedener Zellen unter serumfreien Bedingungen oder Bedingungen mit wenig Serum verwendet werden.
It can be used to culture a variety of cells under serum-free or serum-reduced conditions.
Tested for ability to promote proliferation of BALB/c-3T3 cells in serum-reduced medium. Filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi and mycoplasma.
(5ml; 5L equivalent).