- VE:100 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Lagerbedingungen:Stable for at least three months at 2 to 8 °C (lyophilised) or ≤ three months at −20 °C (solubilised).
Do not store in frost-free freezer. Avoid multiple freeze-thaw cycles. - Umweltzertifizierung:ISO 14001 - Bedford
- Proteinsynonym:Epidermal Growth Factor
- Protein/Peptid-Name:EGF
- Purity:>98% by SDS-PAGE and reverse phase HPLC
Shown to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium
Filtered (0,2 µm membrane) and tested and found negative for bacteria, fungi and mycoplasma - Molecular weight:6,2 kD
- Konzentration:0,1 - 1,0 ng/ml medium depending on cell type
- Zusammensetzung:Lyophilised from acetic acid, carrier-free; reconstitute in dH₂O or aqueous buffer
Beim epidermalen Wachstumsfaktor (Epidermal Growth Factor, EGF) handelt es sich um ein mitogenetisches Protein mit einem niedrigen molekularen Gewicht, das die Vermehrung verschiedener Zelltypen in vitro fördert. EGF kann auch für Rezeptor-, Genexpressions- und Wundheilungsstudien sowie für die Kultivierung von Zellen in Kultursystemen mit wenig Serum oder serumfreien Kultursystemen verwendet werden.
Mouse natural EGF are tested for ability to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. Human recombinant EGF are shown to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. All products are filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma.