Pipette stand for single channel pipettes, WHEATON®
Artikelnr. WHEAW851361
Lieferant: DWK Life Sciences
Spezifikationen
- Für:7 Einkanal-Pipetten
- Farbe:Hellgrau
- Bezeichnung:Universelle Pipettenarbeitsstation, Modell 337, mit Anti-Rutsch-Pads
- Environmentally Preferable:
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
This space-saving pipette stand holds up to seven single channel pipettes of most brands.
- Made of sturdy polyamid material, easy to clean
- Anti-slip pads guarantee bench stability
- Work station fits new and old generations of Socorex and other brand pipettes