ContactUsLinkComponent
Caps with septa for screw top vials, 15×45 mm, WHEATON®
Artikelnr. WHEA242247
Lieferant:  DWK Life Sciences
undefined
Caps with septa for screw top vials, 15×45 mm, WHEATON®
Artikelnr. WHEA242247
Lieferant:  DWK Life Sciences
Spezifikationen
  • Typ:
    Vormontierte, oben offene Kappen und Septen
  • Bezeichnung:
    Virginal, 13-425, mit 0,25 mm-Septen
  • VE:
    1.000