AuftragsverfolgungKontakt
Vacuum filtration complete units, WHEATON®
mit Stopfen Nr. 8 mit Bohrung; Filterhalter: Glasfritte, 300 ml, Borosilikatglas, 40 - 60 µm, 47 mm
  WHEA419347
Vacuum filtration complete units, WHEATON®
  WHEA419347
Vacuum filtration complete units, WHEATON®
Vacuum filtration complete units, WHEATON®
mit Stopfen Nr. 8 mit Bohrung; Filterhalter: Glasfritte, 300 ml, Borosilikatglas, 40 - 60 µm, 47 mm
416,00 €
1 * 1 ST
Vacuum filter holder with fritted glass support base complete.
  • Recommended for general filtration
  • Flasks (not included) have a hose connection for ¼" (6 mm) Int.Ø tubing
  • Very good chemical and temperature resistance
Designed to handle up to 1000 ml of liquid for analysis of particulate or microbiological contamination.
Glass components manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements.
Lieferumfang: Includes a coarse porosity (40 to 60 µm) fritted glass support base, 300 ml graduated funnel, anodized aluminum clamp, and a No. 8 silicone stopper. Flask not included.
  • Porengröße:
    40 - 60 µm
  • Kapazität:
    300 ml
  • Bezeichnung:
    mit Stopfen Nr. 8 mit Bohrung; Filterhalter: Glasfritte
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Für Filter-Ø:
    47 mm
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • WHEA635233
    Filterkolben, 2 L, graduiert, mit Stopfen Nr. 8 aus Silikon
    1 * 1 ST - 267,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • WHEA419415
    Trichter, Glas, graduiert, 47 mm, 500 ml
    1 * 1 ST - 168,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • WHEA635232
    Filterkolben, 1 l, graduiert, mit Stopfen Nr. 8 aus Silikon
    1 * 1 ST - 177,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • WHEA419420
    Trichter, Glas, graduiert, 47 mm, 1000 ml
    1 * 1 ST - 186,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • WHEA419356
    Silikonstopfen, Nr. 8
    1 * 6 ST - 155,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • WHEA419354
    Klemme, eloxiertes Aluminium, 47 mm
    1 * 1 ST - 124,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • WHEA419352
    Glasfritte als Träger, 47 mm
    1 * 1 ST - 221,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • WHEA419350
    Trichter, Glas, graduiert, 47 mm, 300 ml
    1 * 1 ST - 152,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • WHEAW26316-710
    Trichter, Glas, graduiert, 47 mm, 300 ml
    1 * 1 ST - 69,70 €
  •  
    Bezeichnung
  • WHEAW26316-726
    Stütze aus gefrittetem Glas, 47 mm, mit 40 - 60 μm Schliff
    1 * 1 ST - 223,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.