Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Beleuchtung
UV-Lampen
UV fraud detection lamp
UV fraud detection lamp
Catalog # UVPA95-0164-02
Supplier:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Expand image
UV fraud detection lamp
Catalog # UVPA95-0164-02
Supplier:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Specifications
Für:
Dokumenten- und Unterschriftenverifizierung
Bezeichnung:
UV-Lampe SL-2M, BLB
Modell:
SL-2M
Leistung:
4 W
VE:
1
Wellenlänge:
365 nm
Specifications
About this item
Product Details
Product Details