AuftragsverfolgungKontakt
UV multiple ray lamp
UV multiple ray lamp
Mehrstrahlige UV-Lampe, drei Höhenpositionen, 365/254 nm, Licht als Kühlweiß/Nordhimmel, 230 V, MLR-58, Zur Verwendung auf dem Tisch, 365/254 nm, 8 W
Catalog # UVPA95-0313-02
UV multiple ray lamp
Catalog # UVPA95-0313-02
UV multiple ray lamp
UV multiple ray lamp
Mehrstrahlige UV-Lampe, drei Höhenpositionen, 365/254 nm, Licht als Kühlweiß/Nordhimmel, 230 V, MLR-58, Zur Verwendung auf dem Tisch, 365/254 nm, 8 W
Price
774,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Für:
    Zur Verwendung auf dem Tisch
  • Bezeichnung:
    Mehrstrahlige UV-Lampe, drei Höhenpositionen, 365/254 nm, Licht als Kühlweiß/Nordhimmel, 230 V
  • Modell:
    MLR-58
  • Leistung:
    8 W
  • Wellenlänge:
    365/254 nm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • UVPA34-0056-02
    Ersatzröhre für MRL-58 Taglicht (Nordhimmel), 8W Ausgangsleistung
    MRL-58
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 47,30 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • UVPA34-0031-01
    Ersatz-UV-Röhre für MRL-58, Langwelle, gefiltert
    MRL-58
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 47,40 €