Mikro-Filterkerzen, VitraPOR®
Supplier: ROBU GLASFILTER
Certificates
About this item
Die zylindrischen Mikro-Filterkerzen sind mit oder ohne Rohr verfügbar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung
Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3.
Frequently Bought Together