VWR®, Drosophila-Röhrchen
Catalog # 734-1255
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:28,5×95 mm
- Verpackt:Lose verpackt
- Bezeichnung:Wide
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- VE:500
Specifications
About this item
Diese Röhrchen aus PS haben einen flachen Boden und gerade Wände, was das Lagern, Stapeln und Befüllen vereinfacht.
Die Verpackung auf dem Tablett in 10×10-Reihenanordnung ist ideal für ein schnelles und müheloses Befüllen.
Bulk packed vials are layered with open-end orientation for convenient handling and smaller case size.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904