Feindosierspritzen, Injekt®-F Solo
Catalog # 720-2561
Supplier: B. Braun
Specifications
- Kapazität:1 ml
- Bezeichnung:Ohne Nadel
- Graduierung:0,01 ml
- VE:100
Specifications
About this item
Aus Polypropylen/Polyethylen. Feindosierungsspritzen, 1 ml, mit grüner Kolbenstange, 2teilig z. B. für Tuberkulin-/ Heparin-/ Allergie-Untersuchungen. Wischfest, schwarze Graduierung zum idealen Ablesen. Latex und PVC-frei.
- Hochtransparenter Zylinder
- Mit Spardorn, ohne Totraum, kein Verlust des Medikaments
- Minimales Restvolumen
- Sicherer Kolbenstopp zum problemlosen Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Luer-Ansatz, zentrisch
Packaging: 100 pro Spenderkarton.