Wund- und Blasenspritzen mit Katheteransatz, Omnifix®
Artikelnr. 720-2526
Lieferant: B. Braun
Spezifikationen
- Typ:-
- Kapazität:50 ml (60 ml)
- Seq:02
- Graduierung:1,0 ml
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Aus Polypropylen , 3teilig. Leichtgängiger naturlatexfreier Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring und hochtransparentem Zylinder.
- Wischfeste,gut ablesbare Graduierung
- Sicherer Kolbenstopp
- Katheteransatz, zentrisch
- PVC und Latex-frei