Flüssigreiniger, L900, Nalgene®
148-0114
- Bezeichnung:Flüssigreiniger, L900
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- VE:4 L
Speziell formuliert zur Reinigung von Laborgeräten aus Kunststoff und Glas in Bereichen wie Pharmazie, medizinische Forschung und Biotechnologie.
- Formulated to be compatible with all plastics, especially polycarbonate
- Will not cause crazing, stress cracking or clouding when used as directed
- For hand or machine use, it is non toxic and low foaming
Nicht inhibierend gemäß APHA-Standardmethoden für die Untersuchung von Frischwasser und Abwasser.