Ölbindeblätter, T-151
, 140 L, 100 Stück/Box, 2 Boxen/Karton, Weiß, 430×480 mm
Artikelnr. 121-1009
Anbieter: 3M
Springe zu:
Product Details & Documents
Ideal zum Aufsaugen von Öl aus Bereichen, in denen auch Wasser vorhanden sein kann.
Die saugfähigen Tücher haben eine praktische Größe und können schnell auf und im Weg einer kleinen verschütteten Flüssigkeit ausgebreitet werden.
Jede Box enthält 100 Pads (430 mm x 480 mm) und absorbiert insgesamt 140 Liter.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Kapazität:140 L
- Farbe:Weiß
- L×B:430×480 mm
- Verpackt:100 Stück/Box, 2 Boxen/Karton
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.