Chemikalien-Bindemittel-Kit
: 3M
Diese Absorptionskits können überall bei Verwendung von gefährlichen Flüssigkeiten sowie zur direkten und schnellen Aufnahme und Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten eingesetzt werden.
- P110: Für kleinere Mengen verschütteter Flüssigkeiten oder zur abschließenden Beseitigung größerer Mengen verschütteter Flüssigkeiten. Tücher: 280×330 mm, Aufnahmefähigkeit 0,25 l/Tuch
- P130: Rolle für große Bereiche, kann bedarfsgerecht zugeschnitten werden, 33×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 50 l/Rolle
- P190: Universalrolle: 48×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 72 l/Rolle
- P190: Universalrolle: 48×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 72 l/Rolle
- P200: Miniausleger: 75×1200 mm (Ø×l), Aufnahmefähigkeit 3,75 l/Miniausleger
- P300: Kissen: 180×380 mm, Aufnahmefähigkeit 2 l/Kissen
- P-F2001: Miniausleger, Kissen, Tuch oder Rollen 12,5×1520 cm, Aufnahmefähigkeit 119 l/pack
Diese Absorptionskits können überall bei Verwendung von gefährlichen Flüssigkeiten sowie zur direkten und schnellen Aufnahme und Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten eingesetzt werden.
- P110: Für kleinere Mengen verschütteter Flüssigkeiten oder zur abschließenden Beseitigung größerer Mengen verschütteter Flüssigkeiten. Tücher: 280×330 mm, Aufnahmefähigkeit 0,25 l/Tuch
- P130: Rolle für große Bereiche, kann bedarfsgerecht zugeschnitten werden, 33×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 50 l/Rolle
- P190: Universalrolle: 48×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 72 l/Rolle
- P190: Universalrolle: 48×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 72 l/Rolle
- P200: Miniausleger: 75×1200 mm (Ø×l), Aufnahmefähigkeit 3,75 l/Miniausleger
- P300: Kissen: 180×380 mm, Aufnahmefähigkeit 2 l/Kissen
- P-F2001: Miniausleger, Kissen, Tuch oder Rollen 12,5×1520 cm, Aufnahmefähigkeit 119 l/pack
Product Family Options
- BezeichnungAbsorptionsvermögen
- PF2001 gefaltetes chemisches Sorbens, Multiformat119 l/Kit1 * 3 Rolle411,00 €
- P110 chemische Sorptionsblätter0,25 Liter/Blatt-