Quecksilber-Sammler
Catalog # 121-0200
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifications
- Bezeichnung:Quecksilber-Sammler
- VE:1
Specifications
About this item
Mit dem Schaumstoffpad werden die Quecksilberkügelchen aufgetupft.
- Für ein sicheres und effektives Einsammeln von Quecksilber
- Zur luftdichten Aufbewahrung
- Ein innenliegendes Gitter drückt die Kügelchen beim Verschließen aus dem Schaumstoff in den Behälter, so dass sich dort das Quecksilber zum Wiedergebrauch ablagert