AuftragsverfolgungKontakt
Objektträgerbehälter, SlideRite®
Objektträgerbehälter, SlideRite®
Supplier:   CELLPATH
Objektträgerbehälter, SlideRite®
Supplier:  CELLPATH
Certificates
Objektträgerbehälter, SlideRite®
Objektträgerbehälter, SlideRite®
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Objektträgerhalter für ein oder zwei Objektträger.
  • Mit Schiebeöffnung und Klickverschluss
  • Objektträger bleibt zur Anwendung des Tupfers im Behälter
Geeignet für den Versand, die Aufbewahrung oder Färbung von Objektträgern.
Product Family Options
Product Information
  • Bezeichnung
    Anzahl Objektträger
    Availability
    Price
  • Objektträger-Versandbehälter, SlideRite I
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 70,30 €
    70,30 €
    1 * 100 ST
       70,30 €
  • Objektträger-Versandbehälter, SlideRite II
    2
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 98,70 €
    98,70 €
    1 * 100 ST
       98,70 €