AuftragsverfolgungKontakt
Chemikalienbinder, Uni-Safe
Chemical spillage absorption granules, UNI-SAFE, in 5 kg bucket
Artikelnr. BAST271500
Chemikalienbinder, Uni-Safe
Artikelnr. BAST271500
Chemikalienbinder, Uni-Safe
Chemikalienbinder, Uni-Safe
Chemical spillage absorption granules, UNI-SAFE, in 5 kg bucket
Preis
207,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Die Soforthilfe beim Verschütten von flüssigen Chemikalien, Säuren, Laugen, Öl, Benzin und ähnlichen Stoffen.
  • Uni-Safe reagiert mit keinem Medium gefährlich und bindet Flüssigkeiten bis zum 75-fachen seines Eigengewichtes
  • So entstehen nur geringe Entsorgungsmengen und Recyclingkosten
  • Zudem ist Uni-Safe schnell stichfest und es entstehen keinerlei negative Einflüsse auf die Umwelt
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Chemical spillage absorption granules, UNI-SAFE, in 5 kg bucket
  • Seq:
    02