ContactUsLinkComponent
VWR® Rota-Rack Duo, Racks, Mikrozentrifugenröhrchen
VWR® Rota-Rack Duo, Racks, Mikrozentrifugenröhrchen
Catalog # 211-0369
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Rota-Rack Duo, Racks, Mikrozentrifugenröhrchen
Catalog # 211-0369
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Für Röhrchen:
    0,2/0,5/1,5 ml
  • Anz. Bohrungen:
    96/48/48
  • Farbe:
    Lila/blau
  • B×T×H:
    296×118×34 mm
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Ein einziges Gestell ermöglicht die Verwendung von PCR-Gefäßen unmittelbar neben Reaktionsgefäßen sowie die Verdünnung oder die Abnahme von Konzentrat.
  • Eine Gestellhälfte kann entsprechend Ihrer Anforderungen gedreht werden
  • Violettes Modul: 48 Vertiefungen für 0,5 ml-Reaktionsgefäße oder 1,5 ml-Reaktionsgefäße
  • Blaues Modul: 96 Vertiefungen für PCR-Gefäße oder 48 Vertiefungen für 1,5 ml-Reaktionsgefäße
  • Plattenformat und somit kompatibel mit 8-Kanal-Multipetten
  • Sich verjüngende Vertiefungen mit alphanumerischem Gitter zur leichteren Identifizierung