AuftragsverfolgungKontakt
Flachkanister
Flachkanister
Supplier:   S.C.A.T.
Flachkanister
Supplier:  S.C.A.T.
Certificates
Flachkanister
2 Options Available Below
Product Details & Documents
SCAT-Flachkanister sind aufgrund ihrer flachen Bauweise speziell für den Einsatz in engen Räumen wie Schränken, Regalen, Schubladen oder Kühlschränken entwickelt worden, da sie konstruktionsbedingt eine geringe Höhe aufweisen.
  • Bestehen entweder aus robustem HDPE oder PP und sind somit beständig gegen alle im Labor üblichen Lösungsmittel
  • Mit B63- oder S70/71-Gewinde erhältlich und können mittels eines Adapters an viele andere Gewindegrößen angepasst werden
  • Erhältlich entweder als kompakter 8-L-Kanister oder als voluminöserer 20-L-Kanister
SCAT-Flachkanister sind eine ideale Möglichkeit, auch bei beengten Platzverhältnissen nicht auf eine sichere Aufbewahrung verzichten zu müssen, da sie platzsparend in Labormöbel integriert werden können.
SCAT-Flachkanister sind auch mit UN-Y-Zulassung optimal für die Lagerung von Gefahrgut oder mit integriertem Ablasshahn zur sicheren Entleerung erhältlich.
Product Family Options
Product Information
  • Bezeichnung
    Kapazität
    Farbe
    Gewinde
    Typ
    B×T×H
    Availability
    Price
  • No stopcock
    20 L
    Natur
    S70/71
    UN-Y-Zulassung
    283×376×292 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 30,35 €
    30,35 €
    1 * 1 ST
       30,35 €
  • 8 L
    Natur
    B63
    Mit Ablassventil, autoklavierbar
    375×305×165 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 198,00 €
    198,00 €
    1 * 1 ST
       198,00 €