VWR® Traceable®, Digitalthermometer mit Datenprotokollspeicher
620-2094
- Messbereich:–50…+300 °C
- Auflösung:0,1 (–20…+200); 1,0 °C
- Gewicht:113 g
- B×T×H:73×25×117 mm
- Genauigkeit:±1,0 (–20…+100) °C
- Kabellänge:0,81 m
- VE:1
Dieses wasserdichte Thermometer erfasst zehn Temperaturmesswerte, zeichnet sie im Speicher auf und ruft sie auf Befehl ab. Perfekt für Lebensmittel-, landwirtschaftliche, petrochemische und pharmazeutische Anwendungen. Die wasserdichte Konstruktion ermöglicht die Verwendung in Nasslaboren, abspülbaren Bereichen, und im Freien.
- Minimum-/Maximum-Messwerte über jeden beliebigen Zeitraum
- 'HOLD'-Funktion friert die Anzeige zur Erfassung der Temperatur ein
- Alarm für zu hohe und zu niedrige Temperaturen kann in 1-Grad-Schritten programmiert werden
- Kann bis zu 10 Temperaturmessungen speichern und abrufen
Edelstahlfühler (Lר: 190,5×6,4 mm) mit 81,3-cm-Kabel.
: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
: Wird mit Batterie und Traceable®-Kalibrierzertifikat geliefert.