ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Wasserdichtes Thermometer
VWR® Traceable®, Wasserdichtes Thermometer
  620-2091
undefined
VWR® Traceable®, Wasserdichtes Thermometer
  620-2091
  • Messbereich:
    –50…+280 °C
  • Auflösung:
    0,1 (–20…+200); 1,0 °C
  • Gewicht:
    34 g
  • B×T×H:
    89×25,4×241 mm
  • Genauigkeit:
    ±1,0 °C
  • VE:
    1
  • Fühler:
    Edelstahlfühler mit Einstechspitze (Lר: 203×4,8 mm)
Dieses Einstechthermometer misst die Kerntemperatur von gelagerten, gefrorenen oder zubereiteten Lebensmitteln. Für die Verwendung in Erde, Brauereien, Lebensmittelverarbeitung, Kühlung und pharmazeutischen Anwendungen.
  • Wasserdichte Konstruktion ermöglicht den Einsatz in Labors, Anlagen, abspülbaren Bereichen (Wash-Down-Areas) und im Feldeinsatz
  • Fallfest bis zu einer Höhe von 1,5 m
  • Messwert (°C/°F) wird jede Sekunde aktualisiert
 : Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
 : Wird mit Fühler, Silberoxid-Batterie und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.