AuftragsverfolgungKontakt
Tributylacetylcitrat | Avantor
Tributylacetylcitrat
200 mg
Artikelnr. 1009901.
Anbieter:   USP
Tributylacetylcitrat
Artikelnr. 1009901.
Anbieter:  USP
CAS Nummer:  77-90-7
Tributylacetylcitrat
200 mg
CAS Nummer:  77-90-7
Preis
419,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  Tributyl O-Acetylcitrate, Acetyltributylcitrate, Acetyl tributyl citrate, Tributyl 2-acetoxypropane-1,2,3-tricarboxylate, O-Acetylcitric acid tributyl ester
  • CAS Nummer:77-90-7
  • Formel:C₂₀H₃₄O₈
  • MDL-Nummer:MFCD00043554
  • Molekulargewicht:402.49 g/mol
  • EINECS:201-067-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    200 mg
Spezifikationen