Quecksilber-Standardlösung, 20 mg/l Hg in verd. Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Hg)
Artikelnr. CMPLD0BC.20.2NTRF
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:20 mg/L
- Matrix:Salpetersäure verd.
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:500 mL
- Element:Quecksilber
- Symbol:Hg