ContactUsLinkComponent
Bor-Standardlösung, 100 mg/l B in Wasser (aus B(OH3))
Bor-Standardlösung, 100 mg/l B in Wasser (aus B(OH3))
Catalog # CMPLFC31.K1.W.L25
CAS Number:  
Bor-Standardlösung, 100 mg/l B in Wasser (aus B(OH3))
Catalog # CMPLFC31.K1.W.L25
CAS Number:  
Specifications
  • Konzentration:
    100 mg/L
  • Matrix:
    H₂O
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    250 mL
  • Element:
    Bor
  • Symbol:
    B