Cadmium-Standardlösung, 100 mg/l Cd in verd. Salpetersäure Standard für die ICP-MS
Artikelnr. ACCUICPMS08N001X1
Lieferant: AccuStandard
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:100 mg/L
- Matrix:Salpetersäure verd.
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Element:Cadmium
- Symbol:Cd