Barium-Standardlösung, 10 mg/L Ba in 5%iger Salpetersäure (aus Ba(NO₃)₂) Specpure® Standard für die ICP
Catalog # 45247.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Element:Barium
- Symbol:Ba
Specifications
About this item
Rückführbar auf NIST
Certifications: Rückführbar auf NIST