Arsen-Standardlösung, 100 mg/l As in verd. Salpetersäure Standard für die ICP-MS
Catalog # ACCUICPMS03N0.01X1
Supplier: AccuStandard
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:100 mg/L
- Matrix:2-5% HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Element:Arsen
- Symbol:As