ContactUsLinkComponent
Aluminium-Standardlösung, 10 mg/l Al in verd. Salpetersäure
  CMPLF562.10.2N.L5
 :  
Aluminium-Standardlösung, 10 mg/l Al in verd. Salpetersäure
  CMPLF562.10.2N.L5
 :  
  • Konzentration:
    10 mg/L
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 mL
  • Element:
    Aluminium
  • Symbol:
    Al