AuftragsverfolgungKontakt
Galaktit | Avantor
Galaktit
Glasflasche für Feststoffe, 50 mg
Artikelnr. EDQMG0049000
Anbieter:   EDQM
Galaktit
Artikelnr. EDQMG0049000
Anbieter:  EDQM
CAS Nummer:  608-66-2
Galaktit
Glasflasche für Feststoffe, 50 mg
CAS Nummer:  608-66-2
Preis
270,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • CAS Nummer:608-66-2
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00064288
  • Molekulargewicht:182.17 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:210-165-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 mg
Spezifikationen