ContactUsLinkComponent
Natriumhydrogencarbonat 0.5 mol/l in wässriger Lösung
Artikelnr. ACSDEL002.W.L5
Lieferant:  CPACHEM
CAS-Nummer:  
undefined
Natriumhydrogencarbonat 0.5 mol/l in wässriger Lösung
Artikelnr. ACSDEL002.W.L5
Lieferant:  CPACHEM
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :84.01 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:205-633-8
CAS-Nummer:144-55-8
Formel:NaHCO₃
MDL-Nummer:MFCD00003528