Beryllium-Standardlösung, 1.000 mg/l Be in verd. Salpetersäure (aus BeO.(Be(OAc)2)3) Standard für die AAS und ICP
Artikelnr. PERCN9300172
Lieferant: PerkinElmer
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:2% HNO₃
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:125 mL
- Element:Beryllium
- Symbol:Be