ContactUsLinkComponent
Barium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ba in verd. Salpetersäure (aus BaCO3) Standard für die AAS und ICP
Barium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ba in verd. Salpetersäure (aus BaCO3) Standard für die AAS und ICP
  PERCN9300181
 :  
Barium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ba in verd. Salpetersäure (aus BaCO3) Standard für die AAS und ICP
  PERCN9300181
 :  
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    125 mL
  • Element:
    Barium
  • Symbol:
    Ba